等級
deposition grade
蒸汽密度
5.2 (vs air)
蒸汽壓力
150 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥98% (GC)
≥99.99% (as metals)
形狀
liquid
自燃溫度
>760 °F
expl. lim.
11.9 %
折射率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
66 °C (lit.)
密度
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI 密鑰
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
46.4 °F - closed cup
閃點(°C)
8 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
涉及到反应性有机硅化学的研究已聚焦于纯硅和杂合材料的生产、氢化硅烷化、开环和原子转移聚合,以及具有受控立体化学的聚合和缩合反应。
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer