重要文件
678686
Sigma-Aldrich
5-溴-2-金刚烷酮
97%
同義詞:
1-溴金刚烷-4-酮, 5-溴三环[3.3.1.13,7]癸酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H13BrO
CAS號碼:
分子量::
229.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
149-153 °C
SMILES 字串
Br[C@@]12C[C@H]3C[C@@H](C1)C(=O)[C@H](C3)C2
InChI
1S/C10H13BrO/c11-10-3-6-1-7(4-10)9(12)8(2-6)5-10/h6-8H,1-5H2/t6-,7-,8+,10-
InChI 密鑰
TXEWIOREYPSNRR-XYYXLIQBSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)