化驗
97%
折射率
n20/D 1.5052
bp
59-61 °C/12 mmHg
密度
1.239 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1occc1C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
AFFZVBHMMXZNKE-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
169.0 °F - closed cup
閃點(°C)
76.1 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges