化驗
97%
折射率
n20/D 1.547
密度
1.0154 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CN1CCN(CC1)Cc2ccc(CN)cc2
InChI
1S/C13H21N3/c1-15-6-8-16(9-7-15)11-13-4-2-12(10-14)3-5-13/h2-5H,6-11,14H2,1H3
InChI 密鑰
HILINUGDTTXRNZ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter