重要文件
678171
Sigma-Aldrich
3-(2-吲哚啉基)-2-(三氟甲基)丙酸
85%
同義詞:
2,3-二氢-α-(三氟甲基)-1H-吲哚-2-丙酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H12F3NO2
CAS號碼:
分子量::
259.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
85%
mp
61-66 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C(CC1Cc2ccccc2N1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H12F3NO2/c13-12(14,15)9(11(17)18)6-8-5-7-3-1-2-4-10(7)16-8/h1-4,8-9,16H,5-6H2,(H,17,18)
InChI 密鑰
REOULSYTKDTIJQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)