Key Documents
677760
Sigma-Aldrich
2, 4-二甲氧基-6-甲基苯甲腈
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H11NO2
CAS號碼:
分子量::
177.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
68-72 °C
SMILES 字串
COc1cc(C)c(C#N)c(OC)c1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-4-8(12-2)5-10(13-3)9(7)6-11/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
SGXRDFSVDJBEAU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)