文件
677639
Sigma-Aldrich
反式-2-(3-三氟甲基苯基)乙烯基硼酸频哪醇酯
97%
同義詞:
E-2-(3-三氟甲基苯基)乙烯基硼酸频哪醇酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H18BF3O2
分子量::
298.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4848
密度
1.088 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18BF3O2/c1-13(2)14(3,4)21-16(20-13)9-8-11-6-5-7-12(10-11)15(17,18)19/h5-10H,1-4H3/b9-8+
InChI 密鑰
RYHKLBBQXCSAQZ-CMDGGOBGSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3