Key Documents
677221
Sigma-Aldrich
3-(4-氟苯基)-1H-吡唑
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H7FN2
CAS號碼:
分子量::
162.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
100-104 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
InChI 密鑰
STTNBHIFTZEPSH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)