文件
677078
Sigma-Aldrich
(2S,5S)-(–)-1-(2-(1,3-二氧戊环-2-基)苯基)-2,5-二乙基磷杂环戊烷
kanata purity
同義詞:
S,S-Et-RajPhos
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H25O2P
CAS號碼:
分子量::
292.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
光學活性
[α]22/D -36°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.5581
密度
1.0760 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC[C@H]1CC[C@@H](P1C2=C(C=CC=C2)C3OCCO3)CC
InChI
1S/C17H25O2P/c1-3-13-9-10-14(4-2)20(13)16-8-6-5-7-15(16)17-18-11-12-19-17/h5-8,13-14,17H,3-4,9-12H2,1-2H3/t13-,14-/m0/s1
InChI 密鑰
UKBFKBMQNUOKTD-KBPBESRZSA-N
法律資訊
与 Kanata Chemical Technologies Inc. 合作销售,仅供研究使用。这些化合物由 E.I. du Pont de Nemours and Company 授权制造和销售,该许可不包括利用该化合物制备在制药领域销售的产品的权利。
RajPhos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3