重要文件
676721
Sigma-Aldrich
2-叔丁氧基-6-氯吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H12ClNO
CAS號碼:
分子量::
185.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
密度
1.076 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)Oc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C9H12ClNO/c1-9(2,3)12-8-6-4-5-7(10)11-8/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
PLDRTFJRLUKTTA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.0 °F - closed cup
閃點(°C)
78.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)