文件
676330
Sigma-Aldrich
(4-溴苯甲酰)乙腈
97%
同義詞:
3-(4-溴苯基)-3-氧代丙腈, 4-溴-β-氧代-苯丙腈, 对溴苯甲酰乙腈
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H6BrNO
CAS號碼:
分子量::
224.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
160-164 °C
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
HSNWUXWZCSDJPL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3