重要文件
676241
Sigma-Aldrich
二碘(对伞花烃)钌(II)二聚体
同義詞:
二-μ-碘(对伞花烃)碘化钌(II)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H28I4Ru2
CAS號碼:
分子量::
978.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
mp
234-236 °C
SMILES 字串
I[Ru]1[I][Ru](I)[I]1.C[C]2[CH][CH][C]([CH][CH]2)C(C)C.C[C]3[CH][CH][C]([CH][CH]3)C(C)C
InChI
1S/2C10H14.2HI.2I.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChI 密鑰
GMEPSZJJBHGIDB-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于以下反应的催化剂:
  • 钌催化的氢化
  • 沃尔福斯型二茂铁芳基二膦配体的制备
  • 钌催化的合成反应
  • 酮和烯烃的对映选择性氢化
法律資訊
Umicore 产品
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)