solid
SMILES 字串
[F-].FB(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@H]2CC[C@H](C)[PH]23c4ccccc4[PH]5([C@@H](C)CC[C@@H]5C)[Rh+]3(C)C
InChI
1S/C18H28P2.C8H12.2CH3.BF3.FH.Rh/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;2-1(3)4;;/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;;1H;/q;;;;;;-1/p+1/b;2-1-,8-7-;;;;;/t13-,14-,15-,16-;;;;;;/m0....../s1
InChI 密鑰
TVGPORVCUKHBTJ-SKAPDIIBSA-O
法律資訊
与 Kanata Chemical Technologies Inc. 联合销售,仅供研究使用。这些化合物由 E.I. du Pont de Nemours and Company 授权制造和销售,此许可不包括利用这些化合物制备在制药领域销售的产品的权利。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
文章
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.