文件
675148
Sigma-Aldrich
5-溴-8-硝基异喹啉
90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H5BrN2O2
CAS號碼:
分子量::
253.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
90%
形狀
solid
mp
136-140 °C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c2ccncc12
InChI
1S/C9H5BrN2O2/c10-8-1-2-9(12(13)14)7-5-11-4-3-6(7)8/h1-5H
InChI 密鑰
ULGOLOXWHJEZNZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3