文件
674893
Sigma-Aldrich
3,3-二甲基环己酮
90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C6H8(=O)
CAS號碼:
分子量::
126.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
折射率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
174-175 °C (lit.)
密度
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)CCCC(=O)C1
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)5-3-4-7(9)6-8/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZVJQBBYAVPAFLX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
138.9 °F - closed cup
閃點(°C)
59.4 °C - closed cup