重要文件
674443
Sigma-Aldrich
16-羧基十六烷基二硫化物
97%
同義詞:
16,16′-Dithiobis-hexadecanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H64O4S2
CAS號碼:
分子量::
576.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
106-111 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C32H62O4S2/c33-31(34)27-23-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-25-29-37-38-30-26-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-24-28-32(35)36/h1-30H2,(H,33,34)(H,35,36)
InChI 密鑰
ZTNVZBUWXNGAMU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)