重要文件
674419
Sigma-Aldrich
双十六烷基二硫化物
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H66S2
CAS號碼:
分子量::
515.00
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
solid
mp
53-56 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
InChI 密鑰
GUBWMRCVCQFLOJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.