文件
673269
Sigma-Aldrich
二甲基苯基硅醇钠 水合物
97%
同義詞:
苯基(二甲基)硅醇盐 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)Si(ONa)(CH3)2 · xH2O
分子量::
174.25 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
197-218 °C
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].C[Si](C)([O-])c1ccccc1
InChI
1S/C8H11OSi.Na.H2O/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
InChI 密鑰
GTSOGRDRMFDZQL-UHFFFAOYSA-N
應用
钯催化交叉偶联反应的有效硅亲核试剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)
文章
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.