About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H4Cl2
CAS號碼:
分子量::
171.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
38-42 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1Cl)C#C
InChI
1S/C8H4Cl2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
InChI 密鑰
MJHFEHXRVNTQIL-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
205.0 °F - closed cup
閃點(°C)
96.1 °C - closed cup