等級
for NMR spectroscopy
同位素純度
≥99 atom % D
化驗
99%
成份
carbon, 41.80-43.08%
nitrogen, 6.96-7.18%
質量偏移
M+10
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Br-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H10N.BrH/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D,7D;
InChI 密鑰
ABFDKXBSQCTIKH-BCYFSIEASA-M
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3