重要文件
671436
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-反式-N-Boc-2-氨基环戊醇
99%
同義詞:
((1S,2S)-2-Hydroxycyclopentyl)carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl N-((2S,1S)-2-hydroxycyclopentyl)carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H19NO3
CAS號碼:
分子量::
201.26
Beilstein:
5810036
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.5% (GC)
99%
光學純度
enantiomeric ratio: ≥95:5%
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(7)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)/t7-,8-/m0/s1
InChI 密鑰
CGZQRJSADXRRKN-YUMQZZPRSA-N
應用
Reactant for:
  • Asymmetric synthesis of constrained (-)-S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) analogs as DNA methyltransferase inhibitors via stereoselective thioesterification, thioetherification, hydrolysis, heterocyclization and amination
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)