重要文件
671371
Sigma-Aldrich
(3αR,7αR)-1,3-二甲基-2-(1-哌啶基)八氢-1H-1,3,2-苯并二氮磷杂环戊二烯 2-氧化物
≥98.0% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H26N3OP
CAS號碼:
分子量::
271.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (GC)
光學活性
[α]/D -90.5±3°, c = 1.15 in chloroform
mp
108-112 °C
SMILES 字串
CN1[C@@H]2CCCC[C@H]2N(C)P1(=O)N3CCCCC3
InChI
1S/C13H26N3OP/c1-14-12-8-4-5-9-13(12)15(2)18(14,17)16-10-6-3-7-11-16/h12-13H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-/m1/s1
InChI 密鑰
ILDAVWNADMBKGB-CHWSQXEVSA-N
應用
有机催化剂:醛和手性路易斯碱的不对称烯丙基化反应,综述
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Buono, G., et al.
Synlett, 377-388 (1999)
Denmark, S. E.. et al
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6161-6163 (1994)