重要文件
671258
Sigma-Aldrich
(+)-{4-[(1R,4S)-3-(二苯基膦基)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-烯-2-基]-2,5-二甲基-3-噻吩并-3-基}二(3,5-二甲基苯基)膦
99%
同義詞:
3-[二(3,5-二甲基苯基)膦基]-4-[(1R,4S)-3-二苯基膦基-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-烯-2-基]-2,5-二甲基噻吩, catASium® T3(R)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C44H48P2S
CAS號碼:
分子量::
670.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
化驗
≥99% (31P-NMR)
99%
SMILES 字串
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3c(C)sc(C)c3C4=C([C@H]5CC[C@]4(C)C5(C)C)P(c6ccccc6)c7ccccc7
一般說明
与 Solvias AG 合作销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
法律資訊
WO2005/108407
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)