重要文件
670987
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-反式-N-Boc-2-氨基环己醇
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H21NO3
CAS號碼:
分子量::
215.29
Beilstein:
5810950
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
光學純度
enantiomeric excess: ≥96.0% (GC)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9-/m0/s1
InChI 密鑰
XVROWZPERFUOCE-IUCAKERBSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)