化驗
≥90%
90% (T)
形狀
liquid
雜質
≤2.0% water
折射率
n20/D 1.482
SMILES 字串
C[C@H](O)C([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C3H6O3/c1-6(2,3)4-5-7;1-2(4)3(5)6/h7H,4-5H2,1-3H3;2,4H,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
InChI 密鑰
MIFGTXFTLQVWJW-WNQIDUERSA-M
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves