化驗
≥95.0% (T)
雜質
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.468
SMILES 字串
CCCCOP([O-])(=O)OCCCC.CCCC[P+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30P.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
YSDNFBJEBGDXJL-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter