重要文件
670030
Sigma-Aldrich
2,3-双[(2R,5R)-2,5-二甲基磷]-N-[3,5-双(三氟甲基)-苯基]马来酰亚胺
98%
同義詞:
3,4-双[(2R,5R)-2,5-二甲基磷烷基]-1-[3,5-双(三氟甲基)苯基]-1H-吡咯-2,5-二酮, catASium® MNXylF(R)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H27F6NO2P2
CAS號碼:
分子量::
537.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
化驗
≥98% (31P-NMR)
98%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1C2=C(P3[C@H](C)CC[C@H]3C)C(=O)N(C2=O)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
一般說明
与 Sovias AG 联合销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
法律資訊
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)