Key Documents
669814
Sigma-Aldrich
2,3-双[(2R,5R)-2,5-二甲基磷]-N-(3,5-二甲苯基)马来酰亚胺
98%
同義詞:
3,4-双[(2R,5R)-2,5-二甲基磷烷基]-1-(3,5-二甲苯基)-1H-吡咯-2,5-二酮, catASium® MNXyl(R)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H33NO2P2
CAS號碼:
分子量::
429.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (31P-NMR)
98%
SMILES 字串
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1C2=C(P3[C@H](C)CC[C@H]3C)C(=O)N(c4cc(C)cc(C)c4)C2=O
InChI
1S/C24H33NO2P2/c1-14-11-15(2)13-20(12-14)25-23(26)21(28-16(3)7-8-17(28)4)22(24(25)27)29-18(5)9-10-19(29)6/h11-13,16-19H,7-10H2,1-6H3/t16-,17-,18-,19-/m1/s1
InChI 密鑰
ODYDZUFLMKTRIF-NCXUSEDFSA-N
一般說明
与 Sovias AG 联合销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
法律資訊
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)