重要文件
669636
Sigma-Aldrich
1-乙基-3-甲基咪唑二丁基磷酸盐
≥97.0% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H29N2O4P
CAS號碼:
分子量::
320.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
雜質
≤1.0% water
SMILES 字串
CCn1cc[n+](C)c1.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P.C6H11N2/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2;1-3-8-5-4-7(2)6-8/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10);4-6H,3H2,1-2H3/q;+1/p-1
InChI 密鑰
IDXRTKFKTIRDST-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)