重要文件
669407
Sigma-Aldrich
N-叔丁基-O-苯甲酰羟胺 盐酸盐
97%
同義詞:
苯甲酸 N-羟基-叔丁胺酯盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)CO2NHC(CH3)3 HCl
分子量::
229.70
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
168 °C (dec.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Cl-].CC(C)(C)[NH2+]OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-11(2,3)12-14-10(13)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8,12H,1-3H3;1H
InChI 密鑰
UAYHNCIDRZTSPO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)