Key Documents
669172
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3′-双(3,5-二甲苯基)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-八氢-1,1′-二-2-萘酚
97%
同義詞:
(S)-3,3′-双(3,5-二甲苯基)-5,6,7,8,5′,6′,7′,8′-八氢-[1,1′]联萘-2, 2′-二醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C36H38O2
分子量::
502.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
218-222 °C
SMILES 字串
Cc1cc(C)cc(c1)-c2cc3CCCCc3c(c2O)-c4c(O)c(cc5CCCCc45)-c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C36H38O2/c1-21-13-22(2)16-27(15-21)31-19-25-9-5-7-11-29(25)33(35(31)37)34-30-12-8-6-10-26(30)20-32(36(34)38)28-17-23(3)14-24(4)18-28/h13-20,37-38H,5-12H2,1-4H3
InChI 密鑰
RSHMDLJRFPHHRE-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
TADDOLs demonstrate versatility in metal-catalyzed asymmetric reactions and as Brønsted acid organocatalysts in hetero-Diels–Alder reactions.
We present an article concerning BINOL and Derivatives.
我們提供一篇有關 BINOL 及其衍生物的文章。