文件
669024
Sigma-Aldrich
甘油-13C3,d8
98 atom % D, 99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(DO13CD2)213CDOD
分子量::
103.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
技術
bio NMR: suitable
bp
182 °C
mp
20 °C
密度
1.409 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+11
SMILES 字串
[2H]O[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])(O[2H])[13C]([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
PEDCQBHIVMGVHV-VZPRFYQOSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
320.0 °F - closed cup
閃點(°C)
160 °C - closed cup