重要文件
668303
Sigma-Aldrich
4-(3-吡啶基)苯甲醛
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H9NO
CAS號碼:
分子量::
183.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
52-57 °C
官能基
aldehyde
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(cc1)-c2cccnc2
InChI
1S/C12H9NO/c14-9-10-3-5-11(6-4-10)12-2-1-7-13-8-12/h1-9H
InChI 密鑰
NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)