重要文件
668133
Sigma-Aldrich
4-(5-Bromothiophen-2-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
98%
同義詞:
Ethyl 4-(5-bromothiophen-2-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H13BrN2O3S
分子量::
345.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
209-213 °C
SMILES 字串
CCOC(=O)C1=C(C)NC(=O)NC1c2ccc(Br)s2
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)