重要文件
667579
Sigma-Aldrich
2-叔丁基二甲基硅氧基丁-3-炔
97%
同義詞:
叔丁基-二甲基-(甲基-丙-2-炔氧基)硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20OSi
CAS號碼:
分子量::
184.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.423
bp
40-42 °C/9 mbar
密度
0.812 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C#C
InChI
1S/C10H20OSi/c1-8-9(2)11-12(6,7)10(3,4)5/h1,9H,2-7H3
InChI 密鑰
DYUHDPKTGYOFOJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
102.2 °F
閃點(°C)
39 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)