Key Documents
667013
Sigma-Aldrich
反式-3-环戊基-1-丙烯基硼酸频哪醇酯
97%
同義詞:
反式-2-(3-环戊基丙烯-1-基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂环戊硼烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H25BO2
CAS號碼:
分子量::
236.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.456
bp
90-93 °C/0.4 mmHg
密度
0.927 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\CC2CCCC2
InChI
1S/C14H25BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-7-10-12-8-5-6-9-12/h7,11-12H,5-6,8-10H2,1-4H3/b11-7+
InChI 密鑰
GXNIAKZVBGUMHU-YRNVUSSQSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)