Key Documents
666947
Sigma-Aldrich
4-[4′-(3-戊氧基)苯基]苯硼酸
同義詞:
4-[4′-(3-Pentyloxy)-phenyl]-phenylboronsäure
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3CH2)2CHO(C6H5)(C6H5)B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
284.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
110-121 °C
SMILES 字串
OB(C1=CC=C(C2=CC=C(OC(CC)CC)C=C2)C=C1)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-3-16(4-2)21-17-11-7-14(8-12-17)13-5-9-15(10-6-13)18(19)20/h5-12,16,19-20H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
BXIFXXIJBZDWRA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含有不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)