化驗
≥95%
形狀
solid
mp
159-163 °C
SMILES 字串
COc1ccc(COc2cccc(c2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-13-7-5-11(6-8-13)10-19-14-4-2-3-12(9-14)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
InChI 密鑰
BBNOCVPPEAVHKK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含不定量的酸酐
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3