重要文件
666394
Sigma-Aldrich
Methyl-12C-amine-15N hydrochloride
99.9 atom % 12C, 99 atom % 15N
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CH315NH2 ·HCl
分子量::
69.50
分類程式碼代碼:
12352101
同位素純度
99.9 atom % 12C
99 atom % 15N
形狀
solid
mp
232-234 °C
SMILES 字串
[13CH3][15NH2].Cl
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)