重要文件
666130
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-氨基-2-(4-叔丁基苯基)乙醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H19NO
CAS號碼:
分子量::
193.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
115-119 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H](N)CO
InChI
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)10-6-4-9(5-7-10)11(13)8-14/h4-7,11,14H,8,13H2,1-3H3/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
TXUFIGBVDCUITR-LLVKDONJSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)