文件
665592
Sigma-Aldrich
1-(三氟甲基)环丁烷甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7F3O2
CAS號碼:
分子量::
168.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.391
密度
1.330 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C1(CCC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c7-6(8,9)5(4(10)11)2-1-3-5/h1-3H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
HYRCPSRIIWIESW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
205.0 °F - closed cup
閃點(°C)
96.1 °C - closed cup