Key Documents
665487
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-(3,5-二氧杂-4-磷杂环庚二烯并[2,1-a;3,4-a′]二萘-4-基)吗啉
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H20NO3P
CAS號碼:
分子量::
401.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
233-239 °C
SMILES 字串
C1CN(CCO1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56
InChI
1S/C24H20NO3P/c1-3-7-19-17(5-1)9-11-21-23(19)24-20-8-4-2-6-18(20)10-12-22(24)28-29(27-21)25-13-15-26-16-14-25/h1-12H,13-16H2
InChI 密鑰
XUJAXBFFTHRXLV-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
经 DSM 授权销售,仅供研究使用。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)