文件
665436
Sigma-Aldrich
4-异丙基苯乙胺 盐酸盐
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H17N · HCl
CAS號碼:
分子量::
199.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
167-172 °C
SMILES 字串
Cl.CC(C)c1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C11H17N.ClH/c1-9(2)11-5-3-10(4-6-11)7-8-12;/h3-6,9H,7-8,12H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
NWRYIWFBCRAGSR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges