文件
665304
Sigma-Aldrich
5-碘-2-甲氧基苯甲酸甲酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
IC6H3(OCH3)CO2CH3
分子量::
292.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
57-61 °C
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(I)ccc1OC
InChI
1S/C9H9IO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
FJVKSHACIRATIW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3