Key Documents
665061
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Boc-3-乙酰氨基吡咯烷
97%
同義詞:
(3R)-3-(乙酰氨基)-1-吡咯烷羧酸叔丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H20N2O3
CAS號碼:
分子量::
228.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
85-89 °C
官能基
amide
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-8(14)12-9-5-6-13(7-9)10(15)16-11(2,3)4/h9H,5-7H2,1-4H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
SLFZPSKIMUPQSR-SECBINFHSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)