文件
664987
Sigma-Aldrich
二氯双[2-(二-叔丁基膦)乙胺]钌(II)
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H48Cl2N2P2Ru
CAS號碼:
分子量::
550.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
247-263 °C
SMILES 字串
Cl[Ru]Cl.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
InChI
1S/2C10H24NP.2ClH.Ru/c2*1-9(2,3)12(8-7-11)10(4,5)6;;;/h2*7-8,11H2,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
FUALRLYVUZSWKT-UHFFFAOYSA-L
法律資訊
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 授权销售,仅用于研究目的。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Aminophosphine Ligands