重要文件
664979
Sigma-Aldrich
二氯双(2-(二苯基膦)乙胺)钌(II)
95%
同義詞:
Dichlorobis[2-(diphenylphosphino-κP)ethanamine-κN]ruthenium
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H32Cl2N2P2Ru
CAS號碼:
分子量::
630.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
130-135 °C
SMILES 字串
Cl[Ru]Cl.NCCP(c1ccccc1)c2ccccc2.NCCP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/2C14H16NP.2ClH.Ru/c2*15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;;;/h2*1-10H,11-12,15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
BJNVYFXBTNBKRU-UHFFFAOYSA-L
應用
Catalyst for:
  • Synthesis of long chain linear fatty acid esters
  • Preparation of ruthenium borohydride complexes for use in hydrogenation reactions
  • Dehydrogenation of ammonia boranes
  • Chemoselective reduction of carboxylic esters
  • Synthesis of ruthenium beta-aminophosphine hydrido/chloro complexes with catalytic activities
法律資訊
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 授权销售,仅用于研究目的。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Aminophosphine Ligands