文件
663409
Sigma-Aldrich
5-苯基-1,3,4-噁二唑-2-丙酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H10N2O3
CAS號碼:
分子量::
218.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
139-143 °C
SMILES 字串
OC(=O)CCc1nnc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H10N2O3/c14-10(15)7-6-9-12-13-11(16-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
CUYMDSTYUZAYFH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3