文件
663034
Sigma-Aldrich
N-(2-丁炔基)邻苯二甲酰亚胺
97%
同義詞:
1-苯二酰亚氨基-2-丁炔
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H9NO2
CAS號碼:
分子量::
199.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
219-223 °C
SMILES 字串
CC#CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H9NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h4-7H,8H2,1H3
InChI 密鑰
COPWPECHFWIYSP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2