Key Documents
662798
Sigma-Aldrich
4-乙基-反-BETA-苯乙烯基硼酸频哪醇酯
97%
同義詞:
2-(E-2-(4-乙苯基)乙烯基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂环硼戊烷, E-2-(4-乙苯基)乙烯基硼酸频哪醇酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H23BO2
CAS號碼:
分子量::
258.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
46-51 °C
SMILES 字串
CCc1ccc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)cc1
InChI
1S/C16H23BO2/c1-6-13-7-9-14(10-8-13)11-12-17-18-15(2,3)16(4,5)19-17/h7-12H,6H2,1-5H3/b12-11+
InChI 密鑰
WXXFAINZQODXKD-VAWYXSNFSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)